Learn More
Fisherbrand™ Laborflasche aus Glas mit GL45 Schraubverschluss Artikelnummer.: 15476113
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Laborflasche aus Glas mit GL45 Schraubverschluss
Artikelnummer. 15476113 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
500 mL, 10 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 ml
100 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15476113
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Ausgussring
Diese Glas-Medienflaschen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
  • Permanenter Markierungspunkt aus weißem Email
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Ohne Einlage
  • Autoklavierbar (bis 140 °C)
  • Borosilikatglas
  • Kappe aus Polypropylen
Bestellinformation
Flaschen mit 2000 ml und mehr werden in der Stückzahl 1 geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (17 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,3 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30mm
Enthält Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring
Material Glas
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen 100 bis 400 ml
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 176 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 86 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Laborflasche aus Glas mit GL45 Schraubverschluss >