Learn More
Fisherbrand™ Laborflasche aus Glas mit GL45 Schraubverschluss
Artikelnummer. 15416123 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
5000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 ml
100 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 mL
Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Ausgussring
Diese Glas-Medienflaschen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
  • Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Ohne Einlage
  • Autoklavierbar (bis 140°C)
  • Borosilikatglas
  • Polypropylen-Kappe
Bestellinformation
Flaschen mit 2000 ml und mehr werden in der Stückzahl 1 geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5000 ml (169.07 oz.)
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 169,07 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 7.1 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Enthält Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring
Material Glas
Anzahl pro Karton 1
Menge 1/Packung
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen 1000 bis 4000 ml
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 330 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 12,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 181 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Laborflasche aus Glas mit GL45 Schraubverschluss >