Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Braunglas-Medienflaschen
Verwenden Sie diese Braunglas-Medienflaschen für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen.
Marke: Fisherbrand™ SPFS14395A-2000
41.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24322" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
- Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
- GL 45 Schraubgewinde
- Ohne Einlage
- Autoklavierbar bis 140 °C
- Bernsteinfarbiges Borosilikatglas
- Polypropylen-Kappe
Spezifikation
2.000 ml | |
Lagerung von Medien und Reagenzien, Lagerung und Dispensierung von Flüssigkeiten, Chemikalienlagerung | |
Borosilikatglas (3,3) | |
Blau | |
Unsteril | |
Nein | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Braune Medienflasche | |
GL 45 | |
Schraubkappe |
Bernsteinfarben | |
Schraubverschluss mit Ausgießring | |
1/Karton | |
Polypropylen | |
Blau | |
Ja | |
Nein | |
268 mm | |
Polypropylen | |
130 mm |
Aktionen
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31