Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Braunglas-Medienflaschen
Verwenden Sie diese Braunglas-Medienflaschen für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ SPFS14395A-250
198.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15837001
  • 225.68 CHF / 10 Stück
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Aktionscode 24165 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
  • Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Ohne Einlage
  • Autoklavierbar bis 140 °C
  • Bernsteinfarbiges Borosilikatglas
  • Polypropylen-Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Lagerung von Medien und Reagenzien, Lagerung und Dispensierung von Flüssigkeiten, Chemikalienlagerung
Borosilikatglas (3,3)
Blau
Unsteril
Nein
Autoklavierbar
Ja
Braune Medienflasche
GL 45
Schraubkappe
Bernsteinfarben
Schraubverschluss mit Ausgießring
10/Karton
Polypropylen
Blau
Ja
Nein
143 mm
Polypropylen
70 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Braunglas-Medienflaschen > Fassungsvermögen (metrisch)250 mL