Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Braunglas-Medienflaschen
Verwenden Sie diese Braunglas-Medienflaschen für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen.
Marke: Fisherbrand™ SPFS14395A-1000
321.42 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
- Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
- GL 45 Schraubgewinde
- Ohne Einlage
- Autoklavierbar bis 140 °C
- Bernsteinfarbiges Borosilikatglas
- Polypropylen-Kappe
Spezifikation
1.000 ml | |
Lagerung von Medien und Reagenzien, Lagerung und Dispensierung von Flüssigkeiten, Chemikalienlagerung | |
Borosilikatglas (3,3) | |
Blau | |
Unsteril | |
Nein | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Braune Medienflasche | |
GL 45 | |
Schraubkappe |
Bernsteinfarben | |
Schraubverschluss mit Ausgießring | |
10/Karton | |
Polypropylen | |
Blau | |
Ja | |
Nein | |
230 mm | |
Polypropylen | |
101 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Fisherbrand
Sonderangebote auf Top Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte.Aktionscode: 24166Gültig bis zum: 2025-07-31