Learn More
Fisherbrand™ Hähne und Verschlüsse für rechteckige Ballonflaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Hahn; 1/Karton
Beschreibung
Qualität, auf die sich Ihr Labor verlassen kann
Hähne zur Verwendung mit Fisherbrand Rechteckballons aus HDPE und Polypropylen
- Hähne inklusive Schlauchanschluss für Schläuche mit ID 5/16 in.
- Hahnauslauf ohne Adapter passt auf Schläuche mit ID 5/8 in.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rechteckige Ballonflaschen aus HDPE und Polypropylen von Fisherbrand |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 1 Ea. |
Produkttyp | Hahn |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hähne und Verschlüsse für rechteckige Ballonflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur