Learn More
Fisherbrand™ Gewindedichtband aus reinem PTFE mit niedriger Dichte
Auslaufsichere, ordnungsgemäße Abdichtung beim Verbinden von Artikeln, wie beispielsweise Druckmessern mit Adaptern
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 600 in. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15,240 mm |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.08 in. to 0.09 in. |
Dicke (metrisch) | 3 - 3.5 mil |
Beschreibung
Verhindert Undichtigkeiten, um eine ordnungsgemäße Abdichtung beim Anschließen von Teilen, wie z. B. einem Manometer an einen Adapter zu gewährleisten
- Schnelle, saubere und wirtschaftliche Abdichtung von Metallrohren aller Größen
- Vermindertes Risiko von Kreuzkontaminationen bei Flüssigkeiten und pastösen Versiegelungen
- Jede Metall/Kunststoff-Verbindung anpassbar, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten
- Füllt alle Lücken im Verbindungsgewinde
- Dicke: 3 – 3.5 mm
- Temperaturbereich: –190 bis 370 °C
- Bereich relativer Dichte des Klebebandes–0.2 g/cm3
- Druckwert (PSI) bis zu 30 bar
Spezifikation
PTFE | |
15,240 mm | |
3 - 3.5 mil | |
0,5 in. | |
370 °C |
600 in. | |
0.08 in. to 0.09 in. | |
–190°C | |
Bis zu 30 Balken | |
Sealing tape |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gewindedichtband aus reinem PTFE mit niedriger Dichte