Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0.6 ml
GREENER_CHOICE
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Marke:  Fisherbrand™ 502-GRD-Y-PFB
6.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15807081
  • 7.75 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Füllvolumen: 0.6 ml
  • Aus hochtransparentem Polypropylen
  • Graduierung in 0.1 ml-Schritten
  • Beständig gegen 30,000 × g
  • Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsbereich an der Röhrchenaußenseite
  • Die stark polierte Innenseite gewährleistet maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich: -80 bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren
  • Pyrogenfrei
  • 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C/15 psi
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss, flach
Autoklavierbar
Gelb
Polypropylen
Etikettbereich
Flacher Schnappverschluss
7,5mm
RNase-/DNase-frei
0,5 ml (max. 0,6 ml)
30,5mm
Nadeleinstichstelle
Ja
30000xG
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0.6 ml > Gelb; 0,5 ml; AD x L: 7,5 x 30,5 mm