Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0.6 ml
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Marke:  Fisherbrand™ 502-GRD-O-PFB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12390393
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Füllvolumen: 0.6 ml
  • Aus hochtransparentem Polypropylen
  • Graduierung in 0.1 ml-Schritten
  • Beständig gegen 30,000 × g
  • Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsbereich an der Röhrchenaußenseite
  • Die stark polierte Innenseite gewährleistet maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich: -80 bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren
  • Pyrogenfrei
  • 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C/15 psi
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss, flach
Autoklavierbar
Orange
Polypropylen
Etikettbereich
Flacher Schnappverschluss
7,5mm
RNase-/DNase-frei
0,5 ml (max. 0,6 ml)
30,5mm
Nadeleinstichstelle
Ja
30000xG
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0.6 ml > Orange; 0,5 ml; AD x L: 7,5 x 30,5 mm