Learn More
Fisherbrand™ Pulvertrichter
Beschreibung
Zylindrische Trichterrohre verringern die Verstopfungsgefahr bei Pulvern
- Aus langlebigem Polypropylen
- Die Außenrillen verhindern eine Dampfblasenbildung
- Autoklavierbar
Spezifikation
6.5 cm | |
16mm | |
6.6 cm | |
22mm |
50 ml | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pulvertrichter > Durchmesser oben x Höhe: 65 x 66 mm; Volumen: 50mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur