Learn More
Fisherbrand™ Pulvertrichter
Die parallelen Schäfte verhindern ein Überbrücken von Pulver
Marke: Fisherbrand™ 300700-0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zylindrische Trichterrohre verringern die Verstopfungsgefahr bei Pulvern
- Aus langlebigem Polypropylen
- Die Außenrillen verhindern eine Dampfblasenbildung
- Autoklavierbar
Spezifikation
10.5 cm | |
20.8 mm | |
10.3 cm | |
33 mm |
225 ml | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pulvertrichter > Durchmesser oben x Höhe: 105 x 103 mm; Fassungsvermögen: 225 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur