Learn More
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
Marke:  Fisherbrand™ FB965U
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13449709
  • 52.40 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
  • Innen und außen verglast, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
  • Mit perforiertem Griff
  • Es wird dringend empfohlen, dass die Heiz- und Kühlraten 200 °C pro Stunde und die maximale Betriebstemperatur von 1100 °C nicht überschreiten
Spezifikation
Spezifikation
Mit perforiertem Griff
Porzellan
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
2.3 mm
53mm
Tiegelabdeckung
45 mm
Glasiert
1150°C
24 g
7mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan > 53 x 7 x 2.3 mm; Innendurchm.: 47 mm; 24 g; Kartongew.: 2.36 kg