Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
Marke:  Fisherbrand™ 300400-0010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11947884
  • 24.75 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
  • Durchscheinende Zylinder
  • Eingeformte große, gut ablesbare Graduierungen
  • Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
  • Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
  • Nicht benetzbar
  • Chemisch beständig
  • Kontaktklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
ASTM
0.2 ml
0.2 ml
Rund
Polypropylen
Beinhalten/Ausgießen
Autoklavierbar
Rund
Messzylinder
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung > Fassungsvermögen: 10 ml; Unterteilungen: 0.2mL