Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
Marke:  Fisherbrand™ 300400-2000
81.18 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11927874
  • 90.50 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
  • Durchscheinende Zylinder
  • Eingeformte große, gut ablesbare Graduierungen
  • Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
  • Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
  • Nicht benetzbar
  • Chemisch beständig
  • Kontaktklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
Autoklavierbar
Rund
20 ml
20 ml
Messzylinder
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung > Fassungsvermögen: 2000 ml; Unterteilungen: 20 ml