Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Behälterdeckel aus Polypropylen
Für graduierte Polypropylen-Behälter 14-955-101,14-955-103, 14-955-104 und 14-955-106
Marke: Fisherbrand™ 14955108
Beschreibung
Zur Verwendung mit den folgenden Fisherbrand Probenbehältern:
- 14-955-101, -103 (4,5 oz.)
- 14-955-104, -106 (8 oz.)
Spezifikation
Polyethylen | |
Nicht autoklavierbar | |
500/Packung |
Unsteril | |
Graduierte Behälter aus Polypropylen |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Graduierte Behälterdeckel aus Polypropylen > Unsteril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur