Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Behälterdeckel aus Polypropylen
Für graduierte Polypropylen-Behälter 14-955-101,14-955-103, 14-955-104 und 14-955-106
Marke: Fisherbrand™ 14955107
Beschreibung
Zur Verwendung mit den folgenden Fisherbrand Probenbehältern:
- 14-955-101, -103 (4,5 oz.)
- 14-955-104, -106 (8 oz.)
Spezifikation
Deckel | |
Steril | |
Graduierte Behälter aus Polypropylen |
Polyethylen | |
Nicht autoklavierbar | |
500/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Graduierte Behälterdeckel aus Polypropylen > Steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur