Learn More
Fisherbrand™ Einwegbecher aus Polypropylen
Sehr widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gängige Laborreagenzien
Marke: Fisherbrand™ FB012918
Beschreibung
Die Rippenkonstruktion ermöglicht das Stapeln ohne Bindung
- Spezieller “tropffreier” Deckel
- Der Sockel ermöglicht den ebenen Stand des Bechers während des Gebrauchs
- Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
15 ml | |
Höchst widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gebräuchliche Laborreagenzien | |
5 ml | |
Autoklavierbar | |
Ja |
Polypropylen | |
Ausguss | |
Becher | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einwegbecher aus Polypropylen > Fassungsvermögen:15 ml; Graduierungen:Gehäuse 5mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur