Learn More
Fisherbrand™ Exsikkatorplatten aus Polypropylen
Unzerbrechlich, wirtschaftlich
Marke:  Fisherbrand™ 086432C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15981067
  • 36.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Füße
  • Der Außenrand ist geflanscht, um die Steifigkeit zu erhöhen und das Rutschen zu verzögern
Bestellinformation
Stärke: 6 mm; Mittelloch: 2 cm (0.75 in.)
Spezifikation
Spezifikation
23,8 cm
10
Polypropylen
32
9,37 in.
Exsikkatorplatte
Exsikkatorplatte, PP 239 mm
Exsikkator
Weiß
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Exsikkatorplatten aus Polypropylen > PP-Desickatorplatte; 238 mm Durchmesser