Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Strong and leak-resistant
Marke: Fisherbrand™ 22044561
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Strong and leak-resistant
- Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
- Supplied with twist tie closure
Spezifikation
Twist Tie | |
12 x 8 in. (30 x 20 cm) | |
20 cm | |
Biohazard symbol and text in English and Spanish | |
12 in. | |
Polyethylen |
Red with Black Print | |
30 cm | |
Autoklavierbar | |
8 in. | |
1.25 mil |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe > Red; 1.25mil thick; Size: 8 x 12 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur