Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Strong and leak-resistant
Marke:  Fisherbrand™ 22044565
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18396513
  • 192.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
Strong and leak-resistant
  • Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
  • Supplied with twist tie closure
Spezifikation
Spezifikation
Twist Tie
36 x 45 in. (91 x 114 cm)
91 cm
Biohazard symbol and text in English and Spanish
36 in.
Polyethylen
Red with Black Print
114 cm
Autoklavierbar
45 in.
1,50 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe > Red; 1.5mil thick; Size: 36 x 45 in.