Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Marke: Fisherbrand™ 14375350
33.33 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
- Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
- Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Spezifikation
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
Schraubverschluss | |
Unsteril | |
Autoclavable (121°C) | |
Ja | |
Weit | |
Centrifuge Bottle | |
Schraubverschluss |
250 mL | |
Durchscheinend | |
Polypropylen | |
0 to 135°C | |
Single-use | |
8250 g (RCF) | |
Rund | |
Polypropylen | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps > 8 oz. (250mL); Polypropylene; Screw cap; Translucent
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur