Learn More
Fisherbrand™ Permanentmarker
17.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fisherbrand™ Permanentmarkierstifte schreiben auf Glas, Folie, Holz, Kunststoff, Metall, Gummi und Porzellan. Ideal für die Markierung von Probenbeuteln, Mikroskopen oder fotografischen Objektträgern, Laborglas und vielem mehr. Schreiben auf jeder Oberfläche.
- Für präzise, sehr dünne Linien mit einer Strichstärke von 0,3 mm
- Wasserfeste und nicht verblassende dauerhafte Tinte trocknet nahezu sofort
- Eine luftdichte Verschlusskappe mit Ringdichtung verhindert ein Austrocknen, Stifte schreiben auch nach längerer Lagerung sofort
- Lange Schreibspitze aus Edelstahl ermöglicht auch an schwierig zugänglichen Stellen eine deutlich lesbare Beschriftung
Bestellinformation
Das Sortiment umfasst sechs deckend schwarze, zwei leuchtend rote, zwei blaue und zwei grüne Stifte
Spezifikation
0.3 mm Ultra Fine | |
Blau | |
Präzisionsschreibstifte für die Beschriftung von Laborproben, Objektträgern, Dias, Glas- und Kunststoffbechern sowie Probenbeuteln aus Kunststoff | |
0,3 mm |
Permanentmarker | |
Edelstahl | |
6 Packungen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24261Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 54% -
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen