Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Stoßfeste und reißfeste Autoklavierbeutel für die Abfallsterilisation. Fisherbrand™ orange Autoklavbeutel ohne Sterilisationsanzeige bestehen aus hochdichtem Polyethylen.
Marke:  Fisherbrand™ 01815A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18386533
  • 44.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
Stoßfeste und reißfeste Autoklavierbeutel für die Abfallsterilisation. Fisherbrand™ orange Autoklavbeutel ohne Sterilisationsanzeige bestehen aus hochdichtem Polyethylen.
Für biologischen Sondermüll. Mit Biohazard-Symbol. Haltbares PE. Besonders reissfest. Bei 121°C autoklavierbar. ASTM-geprüft.
Typ: 610/300
Compliance
Führen Sie ASTM™ Tests zur Stoß- und Reißfestigkeit durch.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM
Orange with Black Print
61 cm
Autoklavierbar
12 in.
38 micron
127 °C
Ohne
24 x 12 in.
30 cm
Bedruckt in englischer Sprache
24 in.
HDPE
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe > Size: 24L x 12 in. W