Learn More
Fisherbrand™ Nickel-Bogenzange
Diese Zangen wurden mit hochwertigen Nickel 200-Komponenten entwickelt und bieten gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen.
46.75 CHF - 1565.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11562692
|
Fisherbrand™
3050 |
152 mm |
1565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11563492
|
Fisherbrand™
3051 |
200 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
- Labor-Bogenzange, Nickel entsprechend Spezifikation 200 (Mindestgehalt Nickel 99,6 %), helle Oberfläche
- Hergestellt aus Nickel 200, einem großtechnisch gehämmerten, reinem Nickel (99,6 %)
- Gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen
- Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit, niedriger Gasgehalt und niedriger Dampfdruck
Spezifikation
Nickel | |
Je 1 |