Beschreibung
Fisherbrand Nichrom-/Aluminium-Impfösen bestehen aus einer Nichromdrahtschleife, die an einem Aluminiumgriff befestigt ist. Impfösen werden verwendet, um Mikroorganismen in ein Kulturmedium zu geben.
- Fisherbrand™ Nichrom-/Aluminium-Impfösen sind mit einem Standard-Aluminiumgriff ausgestattet
- Der Aluminiumgriff ist in isolierter oder nicht isolierter Form erhältlich
- Die Impfösen sind in einer Reihe von Lehren, Lochgrößen und Drahttypen erhältlich, um einer Vielzahl von Laboranforderungen gerecht zu werden.
- Ideal zum Auswählen, Beimpfen oder Übertragen mikrobiologischer Proben
- Die Schlaufen gleiten entlang der Agaroberflächen, ohne dass Teile des Materials/der Probe abgeschnitten oder beschädigt werden
- Kühlt nach der Sterilisierung schnell ab
- Grifflänge: 8 Zoll (203 mm)
- passiviert
- Autoklavierbar bis 135°C; kann mit ETO/Gammastrahlung sterilisiert werden
- Latexfrei
- Hergestellt gemäß ISO 9002, GMP- und cGMP-Richtlinien
Spezifikation
3,93 in. | |
Aluminium und Nichrom | |
Silber | |
25 G | |
8 in. |
10 cm | |
Steril | |
Impföse | |
Aluminiumgriff mit kegelförmigem Ende | |
20,3 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nichrom-/Aluminium-Impfösen > 25 Gauge mit 3-mm-Schlaufe (Innendurchmesser)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur