Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstäbe
Rührstäbchen-Sortimente werden in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Fisherbrand™ Magnetrührstäbe enthalten PTFE-gekapselte Alnico-Magnete und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
353.00 CHF - 626.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
---|---|
Beschichtung | PTFE |
Material | Alnico-Magnet |
Typ | Rührstab |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11716408
|
Fisherbrand™
04775-99 |
Zwei der folgenden Größen: 0,5 x 0,31 in., 0,63 x 0,31 in., 1 x 0,38 in., 1,5 x 0,38 in., 2 x 0,38 in. und 2,5 x 0,38 in. |
353.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11706408
|
Fisherbrand™
04775-98 |
Je zwei Stück in den folgenden Größen: 0.39 x 0.23 in., 0.6 x 0.23 in., 0.78 x 0.27 in., 0.98 x 0.31 in., 1.18 x 0.31 in., 1.57 x 0.31 in., 1.9 x 0.31 in., 2.36 x 0.31 in. und 3.14 x 0.39 in. |
626.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Rührstäbchen-Sortimente werden in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Fisherbrand™ Magnetrührstäbe enthalten PTFE-gekapselte Alnico-Magnete und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
- Wählen Sie aus Sortimenten in den Formen Oktagon, zylindrisch, Polygon, Mikro, Ei-Form oder Spinplus™
- Reibungsarme Beschichtung aus PTFE USP Klasse VI, FDA-Gütegrad; langlebig und inert
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklavierbar
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
PTFE | |
Alnico-Magnet | |
Rührstab |