Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit abschließbarem Deckel und Polypropylen-Snap-Cap™
Die praktischen, durchstechbaren Schnappverschlüsse lassen sich mit einer Hand verschließen
Marke: Fisherbrand™ L-508-GRD-FIS
Beschreibung
Praktische, durchstechbare Verschlussdeckel rasten im Einhandbetrieb ein
- Polypropylen-Röhrchen mit flachen Oberteilen
- Ideal für Probenverarbeitungsanwendungen wie Zentrifugation, Kochen oder Einfrieren von Proben, Inkubation sowie Lagerung
- Mit Graduierungsmarkierungen für die Volumenschätzung
- RNAse- und DNAse-frei
Zentrifugen, bei denen eine übermäßige Hitze entsteht, können dieses Röhrchen beschädigen.
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Ideal für Probenverarbeitungsanwendungen wie Zentrifugation, Kochen oder Einfrieren von Proben, Inkubation sowie Lagerung | |
Schnappverschluss | |
0,1 ml |
Polypropylen | |
2 ml | |
Polypropylen | |
Beutel | |
25000 xG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit abschließbarem Deckel und Polypropylen-Snap-Cap™ > Fassungsvermögen: 2,0 ml; Max. RZB 25.000 x g; Naturfarben; Packung mit 500 Stück
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur