Learn More
Fisherbrand™ Leichte Inspektionshandschuhe aus Baumwolle, Ellenbogenlänge Artikelnummer.: 15300072
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Leichte Inspektionshandschuhe aus Baumwolle, Ellenbogenlänge
Artikelnummer. 15300072 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Universal
Click to view available options
:
Universal
Artikelnummer. 15300072
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um die Kontamination von Produkten zu minimieren, mit einer verlängerten Manschette für zusätzlichen Schutz.
  • Hochwertige Inspektionshandschuhe aus Baumwollmaterial
  • Effektiv als Lage unter Einweg-Schutzhandschuhen und ungefütterten flüssigkeitsdichten Handschuhen
  • Zweiteiliges, doppelseitiges Muster
  • 100 % Baumwolle
  • Ungesäumt
Spezifikation
Bauweise String Knit
Farbe Weiß
Material Baumwolle
Modell Beidseitig anschlagbar
Geschlecht Herren
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Leichte Inspektionshandschuhe aus Baumwolle, Ellenbogenlänge >