Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Feste, durchscheinende Flaschen
Marke: Fisherbrand™ 300121-0008
Includes: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
- Auslaufsicher†
- Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
- Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml | |
8.45 oz. | |
HDPE | |
43 mm | |
Ja | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
250 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File Nr.1606319 und 1606321 | |
Autoklavierbar | |
Flasche mit großer Öffnung | |
43 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen > 8 oz. (250 ml); Größe des Schraubverschlusses: 43
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur