Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Feste, durchscheinende Flaschen
Marke: Fisherbrand™ 300121-0016
Includes: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
- Auslaufsicher†
- Höhere Temperaturnutzungseinstufung als LDPE — bis zu 120 °C (248 °F) für kurze Zeiträume und 110 °C (230 °F) für Dauerbetrieb
- Sprödigkeitstemperatur bei 100 °°C (-148 °F)
- Flaschen können durch Strahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
500 ml (17 oz.) | |
17 oz. | |
HDPE | |
53 mm | |
Ja | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |
500 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Autoklavierbar | |
Auslaufsichere Weithalsflasche | |
53 mm |