Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
32.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24323" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
- Auslaufsicher†
- Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
- Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
1 oz., 30 ml | |
1 oz. | |
HDPE | |
28 mm | |
Ja | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
30 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Nicht autoklavierbar | |
Leckagefreie Weithalsflasche | |
28 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Aktionen
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
25Stunden
10Minuten
59Sekunden
26 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
39Stunden
10Minuten
59Sekunden
26
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen > 1 oz. (30 ml); Größe des Schraubverschlusses: 28
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur