Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Feste, durchscheinende Flaschen
Marke: Fisherbrand™ 300121-0032
Includes: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
- Auslaufsicher†
- Höhere Temperaturnutzungseinstufung als LDPE — bis zu 120 °C (248 °F) für kurze Zeiträume und 110 °C (230 °F) für Dauerbetrieb
- Sprödigkeitstemperatur bei 100 °°C (-148 °F)
- Flaschen können durch Strahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
1000 ml, 32 oz. | |
32 oz. | |
HDPE | |
63 mm | |
Ja | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |
1000 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File Nr.1606319 und 1606321 | |
Nicht autoklavierbar | |
Weithalsflasche | |
63 mm |