Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
14.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24323" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
- Auslaufsicher†
- Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
- Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
500 ml (17 oz.) | |
17 oz. | |
HDPE | |
53 mm | |
Ja | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
500 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Autoklavierbar | |
Auslaufsichere Weithalsflasche | |
53 mm |
Aktionen
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13