Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Feste, durchscheinende Flaschen
Marke:  Fisherbrand™ 300121-0002
7.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10576499
  • 8.25 CHF / 12 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Beschreibung
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
  • Auslaufsicher†
  • Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
  • Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
  • Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 oz., 60 ml
2 oz.
HDPE
28 mm
Ja
Weit
Polypropylen
Schraubkappe
60 ml
Durchscheinend
Unsteril
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Autoklavierbar
Flasche mit großer Öffnung
28 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen > 2 oz. (60 ml); Größe des Schraubverschlusses: 28