Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen
7.70 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
- Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
- Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
- Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar
Spezifikation
4,2 oz., 125 ml | |
4,2 oz. | |
LDPE | |
38 mm | |
Ja | |
Nein | |
Flasche mit großer Öffnung | |
38 mm |
125 ml | |
Durchscheinend | |
Steril | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Nicht autoklavierbar | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen