Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
Marke:  Fisherbrand™ 300120-0032
11.02 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12652415
  • 11.60 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Beschreibung
Beschreibung
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
  • Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
  • Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
  • Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
  • Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml, 32 oz.
32 oz.
LDPE
63 mm
Ja
Nein
Flasche mit großer Öffnung
63 mm
1000 ml
Durchscheinend
Steril
ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321
Nicht autoklavierbar
Weit
Polypropylen
Schraubkappe
Sonderangebote
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    8
    Minuten
    7
    Sekunden
    4
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
    Aktionscode: 24222
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    8
    Minuten
    7
    Sekunden
    4
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen > Fassungsvermögen: 32 oz. (1.000 ml); 63 mm-Schraubverschluss