Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
Marke:  Fisherbrand™ 300120-0002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11967934
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Beschreibung
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
  • Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
  • Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
  • Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
  • Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 oz., 60 ml
2 oz.
LDPE
28 mm
Ja
Nein
Flasche mit großer Öffnung
28 mm
60 ml
Durchscheinend
Unsteril
ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321
Nicht autoklavierbar
Weit
Polypropylen
Schraubkappe
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen > Fassungsvermögen: 2 oz. (60 ml); 28 mm-Schraubverschluss