Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Spenderflaschen
Vielseitige, zuverlässige Flaschen und Ausgüsse.
Marke: Fisherbrand™ 03402A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vielseitige, zuverlässige Flaschen und Ausgüsse.
- LDPE-Flaschen und -Ausgüsse mit Verschlusskappen
- Der Verschluss rastet nach der Verwendung leicht ein und sorgt für eine gute Abdichtung
- Die Ausgussöffnungen sind standardmäßig 0,08 cm (0,03 Zoll) groß
- Können durch Rückschneiden mit einer Schere vergrößert werden
Spezifikation
0,5 oz., 15 ml | |
0,5 oz. | |
Verschlusskappe | |
80 °C | |
48 | |
Packung, Karton | |
Ja | |
Nein | |
Rund | |
Spenderflaschen | |
LDPE | |
Schraubkappe |
15 ml | |
Durchscheinend | |
LDPE | |
176 °F | |
12 | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Eng | |
36 mm | |
1,417 in. | |
15 bis 415 mm | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LDPE-Spenderflaschen > Größe Schraubverschluss:15-415 mm; Fassungsvermögen:15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur