Learn More
Fisherbrand™ Lab Hazard Warning Label Refills
Printed in safety colors.
2.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Divers |
---|---|
Format | Klebeband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bedruckt in Sicherheitsfarben |
Länge (angloamerikanisch) | 57 yd. |
Länge (metrisch) | 20.3 m |
Produktcode | Marke | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17477282
|
Fisherbrand™
15-933 |
Korrosiv |
2.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Printed in safety colors.
For use with Fisherbrand™ Lab Hazard Warning Label Dispenser (cat. no. 15931).
- Tape rolls preprinted with warnings in safety colors: POISON (yellow on black); CORROSIVE (black on yellow); FLAMMABLE (red on white); and RADIOACTIVE (red on yellow)
- Serrated tear-off edge for easy tape separation
- Approximately 200 imprints per roll
Bestellinformation
Each tape roll measures 0.50 in. W x 22 yd. L (13mm x 20m)
Spezifikation
Divers | |
Bedruckt in Sicherheitsfarben | |
20.3 m |
Klebeband | |
57 yd. | |
0,5 in. |