Learn More
Fisherbrand™ Hygrometer-Ersatzbatterien
Beschreibung
Für den Einsatz mit Hygrometern
- Betrieb möglich mit Lithiumbatterie, Knopfzelle und AAA-Alkalibatterie
- Die jeweiligen elektrischen Anforderungen sind 3 V, 1.5 V bzw. 1.5 V
Spezifikation
Knopfzellenbatterie | |
Alkaline | |
Für Hygrometer | |
-50°bis +150°C |
357 | |
Button | |
-58 bis +302 °F | |
1,5 V |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24094, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24094Gültig bis zum: 2025-03-15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hygrometer-Ersatzbatterien > Knopfzelle, 357; 1.5 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur