Description
Feuchtigkeitsschwammtrockenmittel; Fisherbrand; wiederverwendbarer Typ
- Ungiftiges Trockenmittel
- Wiederverwendbar
- Bei dem Material handelt es sich um DuPont Tyvek™ atmungsaktives Polyethylen hoher Dichte
- Perfekt für Medikamente, Lebensmittel, Elektronik, Optik und Ausrüstung geeignet
- Die Beutel halten garantiert 16 % der Feuchtigkeit nach Gewicht zurück; die typischen Ergebnisse sind eine Feuchtigkeitsaufnahme von 37 %
- Das Trockenmittel erfüllt die FDA-Anforderungen der USA
- Zertifiziert gemäß ISO-Klasse 5 (Klasse M3.5) für Reinräume
Specifications
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel | |
HDPE | |
Certified |
1302-78-9 | |
40 Pk. | |
11 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Humidity Sponge™, Fisherbrand™ > Feuchtigkeitsschwamm-Trockenmittel, wiederverwendbar
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction