Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Becher mit Graduierung
Bechergläser aus Polystyrol eignen sich hervorragend als Probenbehälter
Marke:  Fisherbrand™ 08732126
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11788549
  • 240.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kostengünstige Einweg-Becher mit 4-Wege-Ausgießtülle für mehr Flexibilität
  • Vier-Wege-Ausguss für größere Flexibilität
  • Chemikalienbeständig, anwendbar zum Verdünnen oder Abschwächen von Säuren, wässrigen Lösungen, Alkoholen und Basen; temperaturbeständig bis 93 °C (200 °F)
  • Graduierungen in ml und oz., Genauigkeit beträgt ±2 %
Spezifikation
Spezifikation
±2 %
5,35 in.
13.5 cm
Polystyrol
10.79 cm
200 °F
Becher
Ja
4,02 in.
10.21 cm
1000 ml
4,25 in.
Vier-Wege-Ausguss
93 °C
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polystyrol-Becher mit Graduierung > 1.000 ml; Basisdurchmesser: 4,02 in.; Durchmesser oben: 5,35 in.; Höhe: 4,25 in.