Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Becher mit Graduierung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Beschreibung
Kostengünstige Einweg-Becher mit 4-Wege-Ausgießtülle für mehr Flexibilität
- Vier-Wege-Ausguss für größere Flexibilität
- Chemikalienbeständig, anwendbar zum Verdünnen oder Abschwächen von Säuren, wässrigen Lösungen, Alkoholen und Basen; temperaturbeständig bis 93 °C (200 °F)
- Graduierungen in ml und oz., Genauigkeit beträgt ±2 %
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit | ±2 % |
Durchmesser (angloamerikanisch) Basis | 2,17 in. |
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,25 in. |
Durchmesser (metrisch) Basis | 5.51 cm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 8.2 cm |
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Material | Polystyrol |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,56 in. |
Höhe (metrisch) | 6.5 cm |
Enthält | Vier-Wege-Ausguss |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polystyrol-Becher mit Graduierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur