Learn More
Fisherbrand™ Gel-Pipettenspitzen, 1-200 μl
Optimale Möglichkeit zum genauen und einfachen Beladen von Wells in der Gelelektrophorese
Marke: Fisherbrand™ H-010-96RS-FIS
59.29 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung in der Gelelektrophorese für das präzise und einfache Laden von Wells.
- Runde Gelbeladungsspitze
- Leichtes Beladen von Gelen (0.6 mm)
- Zu den Anwendungen zählen Agarose-DNA-Gele, 2-D und SDS PAGE, Kapillargele und Sequenzierung
- Durch ein unabhängiges Labor zertifiziert
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Steril | |
2,75 in. | |
DNAse-/RNAse-frei | |
0,58 mm | |
Gel-Beladung, Rund | |
960 St./Pckg. |
Ungefiltert | |
Natural | |
69 mm | |
Für DNA-Sequenzierungen oder das Beladen mit Elektrophoresegels | |
Racks | |
HRS, 10 x 96 | |
Polypropylen |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %