Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cells With PTFE Lids, 4 Clear Windows
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
568.00 CHF - 836.00 CHF
Spezifikation
Typ | Fluoreszenz-Makroküvette |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 3000 μl |
Material | Quarz |
Verschlussmaterial | PTFE |
Innenbreite (metrisch) | 10 mm |
Includes: PTFE-Deckel oder -Stopfen
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15216043
|
Fisherbrand™
14958128 |
2/Packung, 8 Packungen/Karton |
568.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15296053
|
Fisherbrand™
14958130 |
4/Packung, 4 Packungen/Karton |
836.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
- Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
- Der Wellenlängenbereich für alle Zellen beträgt 200 bis 2500 nm.
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Fluoreszenz-Makroküvette | |
Quarz | |
10 mm | |
200 bis 2.500 nm | |
Standard-Zellhalter für Spektralphotometer | |
Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot |
3000 μl | |
PTFE | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5 mm | |
Rechteck |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cells With PTFE Lids, 4 Clear Windows