Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
Marke:  Fisherbrand™ 4680060
100.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11875762
  • 401.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Kalibrationszertifikat und Kalibrationsgerät für den Gebrauch im Labor.
Beschreibung
Beschreibung
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
  • Vollständig autoklavierbar — die gesamte Pipette kann Dampf-autoklaviert werden.
  • Soft-Touch-Spitzenabwurf — ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %.
  • Ergonomischer, komfortabler, leichter Griff — bequemer Halt und müheloses Aufsetzen der Spitze
  • Optimal passend für SureOne™ Pipettenspitzen — beste Pipettierleistung
  • Super-Blow-Out-Kolben — für 150 % mehr Luftdruck als bei herkömmlichen Kolben zur Abgabe von Tropfen in Mikrogröße.
Serviceleistungen
Drei Jahre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.6 bis 1.8 %
Autoklavierbar
Elite™
20 bis 200 μl
Kalibrierungszertifikat, Labor-Kalibrierungswerkzeug
Soft-Touch-Spitzenabwurf
SureOne™ Spitzen
SureOne™ Spitze
Mikropipette
Ergonomisch
0,2 μl
3 Jahre
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
      Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
      • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
        Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
        • Fisherbrand - Elite pipettors
          Improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort.
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Fisherbrand Elite pipettors
          Sicherheitsdatenblatt (SDS)
          Dokumentation
          Dokumentation
          Brochures
          Zertifikate
          Zubehör anzeigen
          Aktionen
          Aktionen
          • Mehrere Hersteller
            Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
            Aktionscode: 24156
            Gültig bis zum2025-06-30
            Tage
            13
            Stunden
            7
            Minuten
            23
            Sekunden
            3
            Top-Angebot
            *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
            Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
          • Mehrere Hersteller
            Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
            Aktionscode: 24140
            Gültig bis zum2025-08-24
            Tage
            68
            Stunden
            7
            Minuten
            23
            Sekunden
            3
          Berichtigung von Produktinhalten
          Name des Produkts
          Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen > 20; 200 μl