Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
Marke:  Fisherbrand™ 4680000
305.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11815762
  • 390.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
  • Vollständig autoklavierbar — die gesamte Pipette kann Dampf-autoklaviert werden.
  • Soft-Touch-Spitzenabwurf — ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %
  • Ergonomischer, komfortabler, leichter Griff — bequemer Halt und müheloses Aufsetzen der Spitze
  • Optimal passend für SureOne™ Pipettenspitzen — beste Pipettierleistung
  • Super-Blow-Out-Kolben — für 150 % mehr Luftdruck als bei herkömmlichen Kolben zur Abgabe von Tropfen in Mikrogröße.
Serviceleistungen
Drei Jahre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.5 bis 12 %
Autoklavierbar
Elite™
0,2 bis 2 μl
Kalibrierungszertifikat, Labor-Kalibrierungswerkzeug
Soft-Touch-Spitzenabwurf
SureOne™ Spitzen
SureOne™ Spitze
Mikropipette
Ergonomisch
0.002 μl
3 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen > 0,2–2 μl