Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
Marke: Fisherbrand™ 4680090
305.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Kalibrationszertifikat und Kalibrationsgerät für den Gebrauch im Labor.
Beschreibung
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
- Vollständig autoklavierbar — die gesamte Pipette kann Dampf-autoklaviert werden.
- Soft-Touch-Spitzenabwurf — ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %.
- Ergonomischer, komfortabler, leichter Griff — bequemer Halt und müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimal passend für SureOne™ Pipettenspitzen — beste Pipettierleistung
- Super-Blow-Out-Kolben — für 150 % mehr Luftdruck als bei herkömmlichen Kolben zur Abgabe von Tropfen in Mikrogröße
Serviceleistungen
Drei Jahre.
Spezifikation
0.5 bis 2 % | |
Autoklavierbar | |
Elite™ | |
1 bis 10 ml | |
Kalibrierungszertifikat, Labor-Kalibrierungswerkzeug | |
Soft-Touch-Spitzenabwurf |
Fisherbrand Maxi-Pipettenspitzen, 1 bis 10 ml | |
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitze | |
Standard-Pipette | |
Ergonomisch | |
0,02 ml | |
3 Jahre |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Fisherbrand Elite pipettors
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
77Stunden
14Minuten
48Sekunden
3Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
22Stunden
14Minuten
48Sekunden
3