Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
Marke:  Fisherbrand™ 431176
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11935372
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, verfügbar in verschiedenen Größen, zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien aus. Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
  • Pyrogenfrei
  • Konischer Boden
  • Große Beschriftungsfläche
  • Sterile und unsterile Ausführungen
  • Mit schwarzer Skala und weißer Beschriftungsfläche
  • 15 ml-Röhrchen mit in 0.5 ml-Schritten unterteilter Skala von 2 bis 14.5 ml
  • 50 ml-Röhrchen mit in 5 ml-Schritten unterteilter Skala von 5 bis 50 ml
Bestellinformation
In Schaumstoffracks oder Beuteln verpackt erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,1 in.
50 ml
Schwarze Graduierungen Verpackt mit zwei zusätzlichen Styroporgestellen
25
Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für Polypropylen und PET ist identisch (0 bis 40 °C)
Konisch
1,69 oz.
Flache Kappe
28 mm
Zentrifugenröhrchen
Klar
Polypropylen
500
Großpackung
Steril
115 mm
Konisch
Weiße Beschriftungsfläche
5 ml
15.000 × g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > 50 ml; PP; Flachverschluss; steril; mit Hülle