Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
183.48 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, verfügbar in verschiedenen Größen, zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien aus. Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
- Nicht-pyrogenisch
- Konische Böden
- Großer Beschriftungsbereich
- Sterile und unsterile Ausführungen
- Schwarze Graduierungen und weiße Beschriftungsfläche
- 15 ml-Röhrchen sind in 0,5 ml-Unterteilungen von 2,0 bis 14,5 ml graduiert
- 50 ml-Röhrchen sind in 5 ml-Schritten von 5 bis 50 ml graduiert
Bestellinformation
In Schaumstoffracks oder Beuteln verpackt erhältlich
Spezifikation
0,7 in. | |
15 ml | |
Schwarze Graduierung und weiße Beschriftungsfläche | |
50 | |
Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für Polypropylen und PET ist identisch (0 bis 40 °C) | |
Konisch | |
0,50 oz. | |
Flache Kappe | |
17 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Klar | |
Polypropylen | |
500 | |
Manschette | |
Steril | |
119 mm | |
Konisch | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
0,5 ml | |
12.000 × g |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Fisherbrand Conical Centrifuge Tubes and Cell Strainers
DateigrößeVersion: 251.5 kB
Tubes á centrifuger coniques et tamis cellulaires
DateigrößeVersion: 156.9 kB
Konische zentrifugenröhrchen und zellsiebe
DateigrößeVersion: 161.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > 15 ml; PP; Flachverschluss; steril; mit Hülle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur